Learn More
Ohaus™ Agitador térmico
Código de producto. 15732219 Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Órbita:
3 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15732219
Marca: Ohaus™ 30392005
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Agitador térmico OHAUS™ diseñado para aplicaciones que requieren agitación constante y precisa de alta velocidad con control de temperatura.
  • Diseñado para aplicaciones de calefacción y refrigeración que requieren un y un Agitación de alta velocidad precisa con control de temperatura fiable desde 17°C por debajo ambiente a 100°C
  • La temperatura se puede calibrar por el usuario cuando se requiere precisión
  • Personalice las aplicaciones con bloques intercambiables para acomodar & microplacas de tubos
  • La intuitiva pantalla táctil permite al usuario ver todos los pasos de el programa mientras se supervisa el progreso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 3 mm
Intervalo de velocidad De 300 a 3000 rpm
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz, 0,9 A
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 100 °C
Amperaje 0,9 A
Admite Bloque térmico
Certificaciones/conformidad CE, TUV
Fondo (imperial) 10,25 in
Fondo (métrico) 26,00 cm
Dimensiones (L x An) 26,00 x 24,80 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 26 x 24,8 x 13,2 cm
Altura (imperial) 5,20 in
Altura (métrico) 13,2 cm
Longitud (imperial) 10,25 in
Longitud (métrico) 26,00 cm
Anchura (imperial) 9,75 in
Anchura (métrico) 24,80 cm
Modelo ISTHBLHTS
Pantalla Táctil
N.º de posiciones 1
Intervalo del temporizador De 1 s a 99:59 h