Learn More
Ohaus™ Agitador térmico con calefacción/refrigeración
Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Intervalo de velocidad:
De 300 a 3000 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Diseñado especialmente para aplicaciones que requieren resultados coherentes y precisos
- Con calentamiento rápido, refrigeración y capacidad de agitación de alta velocidad
- Utiliza bloques intercambiables para acomodar una amplia variedad de tubos y formatos de microplaca
- La anchura de 109 mm (4,3 pulgadas) fácil de usar La interfaz de pantalla táctil LCD en color permite al usuario guardar y realizar un seguimiento visible del progreso a través de la barra de estado en directo
- La electrónica mejorada y los sensores de temperatura dobles proporcionan ajustes de temperatura precisos y fiables en todo el rango de funcionamiento
- La memoria interna almacena cinco programas independientes de cinco pasos, ilimitados con USB
Especificaciones
Especificaciones
| Órbita | 3 mm |
| Intervalo de velocidad | De 300 a 3000 rpm |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50/60 Hz, 0,0 A |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 17°C por debajo de ambiente a 100°C |
| Amperaje | 0,9 A |
| Fondo (imperial) | 10,25 in |
| Fondo (métrico) | 26,00 cm |
| Dimensiones (L x An) | 26,00 x 24,80 cm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 26 x 24,8 x 13,2 cm |
| Altura (imperial) | 5,20 in |
| Mostrar más |