Learn More
Jenway™ Portacubetas para una cubeta de celdas calefactadas de 10 x 10 mm para espectrofotómetro 7200
Código de producto. 15562026
Change view
Click to view available options
Tipo:
Portacubetas de celdas calentadas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
15562026 Portacubetas de celdas calentadas cada uno
1 options
Código de producto. 15562026 Proveedor Jenway™ N.º de proveedor 8305677
Utilice este portacubetas para cubetas calentadas para aplicaciones en las que sea necesario controlar la temperatura de la muestra. El portacubetas para una cubeta de celdas calefactadas de 10 x 10 mm Jenway™ para espectrofotómetro 7200 se puede instalar y retirar fácilmente sin necesidad de herramientas. Ideal para mediciones con termostato a 37 °C.
  • El accesorio de celda calentada se suministra con un cable de alimentación para Reino Unido, UE y EE.UU., necesario para alimentar el espectrofotómetro y la celda calentada
  • Fácil de intercambiar con el tornillo de mariposa ergonómico
  • Intervalo de temperatura de 32 a 42 °C con una resolución de 0,5 °C
  • La celda calentada es controlada por el software de funcionamiento en el instrumento
Especificaciones
Compatibilidad Espectrofotómetro de barrido visible 7200
Tipo Portacubetas de celdas calentadas
Para utilizar con (equipo) Espectrofotómetro de barrido visible 7200
Incluye Cable de alimentación para Reino Unido, UE y EE.UU.
Temperatura de funcionamiento De 32 a 42 °C
Resolución 0,5 ºC