Descripción
- 150 mm de diámetro
- En el lado izquierdo
- Pestillo de bloqueo
- Enchufe de silicona
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Puerto de acceso calentado: en el lado izquierdo, incluido el cierre de bloqueo y el tapón de silicona |
| Para utilizar con (equipo) | Cámaras BINDER serie LIT MK |
| Material | Acero |
| Tipo | Access Port |
| Para utilizar con (aplicación) | Pruebas de batería |
| Diámetro (imperial) | 150 mm |
| Diámetro (métrico) | 150 mm |