Learn More
BOLA Heat-Shrinkable Tubing
Código de producto. 10359091
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
3,7 mm
7 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) unitSize
10359091 3,7 mm cada uno
10439001 7 mm cada uno
2 options
Código de producto. 10359091
Marca: BOLA S182848
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Heat-Shrinkable Tubing PTFE, shrinking rate: 4:1
  • For protection of probes, cables, electric components etc. against chemical disturbance. The shrink rate of 4:1 means that the inner diameter of the tubing shrinks to approx. ¼ of the original inner diameter and that the length shrinks to approx. 15%. Good heat transmission due to low wall thickness.
  • transparent
  • incombustible (ASTM D876)
  • insulation resistance 1018 O/cm (ASTM D 876)
  • good electric strength
  • flame retardant
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Diámetro interior (métrico) 3.66 mm
Diámetro exterior (imperial) 3,7 mm
Grosor (métrico) 0.38 mm
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -200 °C
Esterilidad Non-sterile
Color Transparent
Flexibility Rigid