Learn More
Brady™ Fundas de marcado de cables de poliolefina termorretráctiles
Click to view available options
Color:
Amarillo
Negro sobre amarillo
Calibre de alambre:
De 16 AWG a 8 AWG
De 18 a 12 AWG
Dimensions (LxW):
2,13 m x 11,15 mm
42,16 x 25,78 mm
Cantidad:
1 unidad
1000/rollo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- These Sleeves are self-extinguishing.
- Meet the requirements of SAE AMS-DTL-23053/5 Class 1, SAE-AS-8153, MIL-STD-202 method 215K and is UL224 recognised.
- CSA acceptance pending.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL Recognised |
| Descripción | BMP41/BMP51/BMP53 Labelmaker PermaSleeve Wiremarker Sleeves |
| Color | Negro sobre amarillo |
| Acabado | Mate |
| Formato | Rollo |
| Material | Polyolefin |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Tipo de producto | Wire and Cable Markers |
| Para utilizar con (aplicación) | Electrical labelling, Wire and cable labelling |
| Mostrar más |