Learn More
Brady™ Fundas de marcado de cables de poliolefina termorretráctiles
Código de producto. 11741765
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
11741765 Blanco cada uno
1 options
Código de producto. 11741765
Marca: Brady™ 115008
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
  • Manguitos marcadores de cables PermaSleeve para BMP71
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conforme a RoHS B-342 a 2005/618/CE MCV corrección de valores de concentración máxima de la directiva de 2002/95/CE, con reconocimiento UL conforme a UL224, SAE-AMS-DTL-23053/5 C (Clase 1), SAE-AS-81531
Descripción Fundas para marcadores de cables de PermaSleeve BMP71 a granel
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Rollo
Material Poliolefina
Printable Sides Una
Print Technology Matriz de puntos, transferencia térmica
Tipo de producto Funda para marcado de cables
Para utilizar con (aplicación) Para marcado de cables y alambres
Para utilizar con (equipo) BMP™71, TLS2200, TLSPC Link
Cantidad 1000/rollo
Forma Rectángulo
Relación de reducción 3:1
Tamaño (métrico) 44,83 x 6 mm (An x Al)
Intervalo de temperatura (métrico) De -55 °C a +135 °C
Calibre de alambre De 22 a 16 AWG
Dimensions (LxW) 6 x 44,83 mm
Anchura (métrico) 44,83 mm
Altura (métrico) 6 mm
Diámetro (métrico) Entre 2,79 y 1,17 mm