Learn More
Thermo Scientific™ Bandas termorretráctiles para frascos de medios de PETG Nalgene™
Código de producto. p-4521553
Change view
Click to view available options
Acabado del cuello:
20-415
24-415
38-430
53B
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Acabado del cuello unitSize
10424553 20-415 paquete de 1000
10602064 24-415 1000 PCS
10314533 38-430 1000 PCS
10521465 53B paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10424553 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 3121600200
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Garantice la integridad del contenido de frascos con estos cierres antimanipulación. Las bandas termorretráctiles se han estabilizado mediante gamma e incluyen una tira de abertura para una fácil extracción.
Garantice la integridad del contenido del frasco con las bandas termorretráctiles Thermo Scientific™ para frascos de medios de cultivo de PETG Thermo Scientific™ Nalgene™. Basta con aplicar el par de torsión de aplicación recomendado para tapones Thermo Scientific Nalgene y deslizar la banda termorretráctil alrededor del tapón y del cuello del frasco. Caliente la banda para retraerla y proteger el contenido con un sello resistente a la manipulación.
  • Estabilizados mediante gamma e incluyen una «tira de abertura» para una fácil extracción.
  • Las bandas están disponibles en cuatro tamaños para combinarse con frascos para medios cuadrados de PETG Nalgene.
  • Las bandas se envasan de la siguiente forma: 1000 unidades por caja (dos bolsas con autocierre de 500 unidades).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material PETG
N.º por caja 1000
N.° por paquete 1000
par de torsión 25,4 cm -6,35 kg (10-14 pulg - lb)
Racores de llave dinamométrica 2195-1020
Acabado del cuello 20-415
Tipo de producto Banda termorretráctil
Para utilizar con (equipo) Frasco cuadrado de PETG para medios de 30 ml