Learn More
Thermo Scientific™ Bandas termorretráctiles para frascos de medios de PETG Nalgene™
Descripción
Garantice la integridad del contenido del frasco con las bandas termorretráctiles Thermo Scientific™ para frascos de medios de cultivo de PETG Thermo Scientific™ Nalgene™. Basta con aplicar el par de torsión de aplicación recomendado para tapones Thermo Scientific Nalgene y deslizar la banda termorretráctil alrededor del tapón y del cuello del frasco. Caliente la banda para retraerla y proteger el contenido con un sello resistente a la manipulación.
- Estabilizados mediante gamma e incluyen una «tira de abertura» para una fácil extracción.
- Las bandas están disponibles en cuatro tamaños para combinarse con frascos para medios cuadrados de PETG Nalgene.
- Las bandas se envasan de la siguiente forma: 1000 unidades por caja (dos bolsas con autocierre de 500 unidades).
Especificaciones
Especificaciones
| Material | PETG |
| N.º por caja | 1000 |
| N.° por paquete | 1000 |
| par de torsión | 25,4 cm -6,35 kg (38-53 pulg - lb) |
| Racores de llave dinamométrica | 2195-1153 |
| Acabado del cuello | 53B |
| Tipo de producto | Banda termorretráctil |
| Para utilizar con (equipo) | Frasco cuadrado de PETG para medios de 2000 ml |