Learn More
Descripción
Heat sealing films provide very good protection against evaporation and contamination due to the tight seal.
Aluminum foils are used for PP and PS plates. They are resistant to solvents and are used both at low temperatures and for storage at room temperature. Depending on the application, they are peelable or pierceable.
The transparent film in PE is used for PP sheets. Due to its good optical properties it is suitable for qPCR and colorimetric assays.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Plata |
| Material | Aluminio |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| adhesivo/a/s | Aluminum Heat Seal |
| Perforable | Sí |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De - 200 °C a + 110 °C |
| Fit for Purpose | PCR Ready |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.