Learn More
Epredia™ Bolsas de polietileno termosellables
Código de producto. 12734878
Change view
Click to view available options
Longitud (imperial):
9 pulg
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Longitud (imperial) unitSize
12734878 9 pulg paquete de 100
1 options
Código de producto. 12734878 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 844
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Proteja las muestras durante su envío por correo con las bolsas de polietileno termosellables Thermo Scientific™.
  • Fabricadas con polietileno de alta resistencia
  • Termosellables para garantizar un almacenamiento estanco
Información sobre pedidos:
  • Se venden en paquetes de 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Heat-Sealable Bag
Material Polietileno
Diámetro (métrico) 240 mm
Longitud (imperial) 9 pulg
Longitud (métrico) 22.9 cm
Anchura (imperial) 16 pulg
Anchura (métrico) 40.6 cm