Learn More
Keystone Cleanroom Products Sobres de esterilización por vapor Tyvek™ con sellado por calor
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17755249 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
42 x 24 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 125
Código de producto. 17755249
Marca: Keystone Cleanroom Products BBTMGTVK2442
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los sobres de esterilización por vapor sellados con calor para productos para salas limpias Keystone Tyvek™ proporcionan una excelente barrera contra la contaminación microbiana.
  • Gran opción para piezas de equipo pesadas, con bordes afilados o envases que requieren que requieren desinfección de superficies después de la esterilización
  • La película flexible a base de DuPont Tyvek™/poliéster no deja pelusas, es resistente a la humedad y a las perforaciones, es extremadamente resistente y está diseñada para esterilizarse en autoclave
  • El lado de Tyvek™ ofrece una alta transpirabilidad al mismo tiempo que proporciona una excelente barrera contra la contaminación microbiana
  • El lado de la película transparente ofrece una claridad excelente junto con la resistencia y la durabilidad
  • Se debe sellar con calor y cerrar con un impulso validable o un sellador térmico de banda continua
  • Cada sobre tiene un indicador de proceso CLASE A, que cambia de rosa a marrón oscuro cuando se expone al vapor
  • Cuando se abren los sellos despegables, prácticamente no se generan partículas en el aire
  • Recomendado para la esterilización de equipos farmacéuticos
  • Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
  • Trazable por lotes
  • Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 966 oz
Capacidad (métrico) 28,6 L
Certificaciones/conformidad COC
Tipo de tapón Sello térmico
Color Blanco
Desechables Sí
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Sin látex Sí
Método de esterilización Destiladores
Intervalo de temperatura (imperial) 121 °C (< 250 °F)
Intervalo de temperatura (métrico) <125°C
Grosor (imperial) 8 mil
Dimensiones (L x An) 42 x 24 in
Longitud (imperial) 42 in
Longitud (métrico) 61 cm
Anchura (imperial) 24 in
Anchura (métrico) 61 cm
Tipo de producto Autoclave Bag