Learn More
Keystone Cleanroom Products Bolsa esterilizable en autoclave sellada por calor Tyvek
Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Descripción
- Construcción de película Tyvek™/PE para una excelente resistencia y una excepcional barrera microbiana
- Diseñada para la esterilización por vapor
- Cierre de sellado por calor
- Mitones integrados
- Recomendado para la esterilización de equipos farmacéuticos
- Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
- Realice conexiones asépticas dentro de la bolsa de aislamiento
- Elimina los riesgos de contaminación
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 35.963 mL |
| Certificaciones/conformidad | COC |
| Tipo de tapón | Sello térmico |
| Color | Blanco |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Esterilización por vapor |
| Incluye | Mitones integrados, ventana de consulta e indicador de vapor |
| Material | Tyvek |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |