Learn More
Keystone Cleanroom Products Sobre esterilizable en autoclave 1073B Tyvek, con punto indicador de vapor
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17758337 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
106,7 x 91,4 cm (42 x 36 in)
121,9 x 91,4 cm (48 x 36 in)
145 x 145 cm (57 x 57 in)
15,2 x 7,6 cm (6 x 3 in)
152,4 x 91,4 cm (60 x 36 in)
35,6 x 2,54 cm (14 x 1 in)
40,6 x 30,5 cm (16 x 12 in)
45,7 x 38,1 cm (18 x 15 in)
61 x 91,4 cm (24 x 36 in)
76,2 x 76,2 cm (30 x 30 in)
81 x 81 cm (32 x 32 in)
91,4 x 91,4 cm (36 x 36 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
17758337 45,7 x 38,1 cm (18 x 15 in) paquete de 100
17748327 40,6 x 30,5 cm (16 x 12 in) paquete de 100
17788357 61 x 91,4 cm (24 x 36 in) paquete de 50
17718357 35,6 x 2,54 cm (14 x 1 in) paquete de 100
17788367 76,2 x 76,2 cm (30 x 30 in) paquete de 50
17708387 91,4 x 91,4 cm (36 x 36 in) paquete de 50
17728387 106,7 x 91,4 cm (42 x 36 in) paquete de 50
17748387 121,9 x 91,4 cm (48 x 36 in) paquete de 50
17768387 152,4 x 91,4 cm (60 x 36 in) paquete de 50
17718397 15,2 x 7,6 cm (6 x 3 in) paquete de 100
17841081 145 x 145 cm (57 x 57 in) paquete de 50
17746899 81 x 81 cm (32 x 32 in) paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 17758337 Proveedor Keystone Cleanroom Products N.º de proveedor COVMGTVKUB15X18
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sobre Tyvek que ofrece una alta transpirabilidad al mismo tiempo que proporciona una barrera contra la contaminación microbiana después de la esterilización.
  • Toda la construcción de Tyvek para resistencia y barrera microbiana
  • Diseñada para la esterilización por vapor
  • Sellos de fábrica fuertes
  • Cierre de sellado por calor
  • Recomendado para la esterilización de equipos y componentes farmacéuticos
  • Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
  • Mejora la eficacia del almacén de piezas de repuesto
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad COC
Tipo de tapón Sello térmico
Color Blanco
Desechables Sí
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Para utilizar con (equipo) Equipo farmacéutico
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Sin látex Yes
Método de esterilización Destiladores
Intervalo de temperatura (imperial) 121 °C (< 250 °F)
Intervalo de temperatura (métrico) <125°C
Dimensiones (L x An) 45,7 x 38,1 cm (18 x 15 in)
Longitud (imperial) 18 in
Anchura (imperial) 15 in
Tipo de producto Autoclave Bag
Capacidad (imperial) 252 oz
Capacidad (métrico) 7,5 L
Longitud (métrico) 45,7 cm
Anchura (métrico) 38,1 cm