Learn More
Keystone Cleanroom Products Sobre esterilizable en autoclave 1073B Tyvek, con punto indicador de vapor
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17728387 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
106,7 x 91,4 cm (42 x 36 in)
121,9 x 91,4 cm (48 x 36 in)
145 x 145 cm (57 x 57 in)
15,2 x 7,6 cm (6 x 3 in)
152,4 x 91,4 cm (60 x 36 in)
35,6 x 2,54 cm (14 x 1 in)
40,6 x 30,5 cm (16 x 12 in)
45,7 x 38,1 cm (18 x 15 in)
61 x 91,4 cm (24 x 36 in)
76,2 x 76,2 cm (30 x 30 in)
81 x 81 cm (32 x 32 in)
91,4 x 91,4 cm (36 x 36 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
17728387 106,7 x 91,4 cm (42 x 36 in) paquete de 50
17748327 40,6 x 30,5 cm (16 x 12 in) paquete de 100
17788357 61 x 91,4 cm (24 x 36 in) paquete de 50
17758337 45,7 x 38,1 cm (18 x 15 in) paquete de 100
17718357 35,6 x 2,54 cm (14 x 1 in) paquete de 100
17788367 76,2 x 76,2 cm (30 x 30 in) paquete de 50
17708387 91,4 x 91,4 cm (36 x 36 in) paquete de 50
17748387 121,9 x 91,4 cm (48 x 36 in) paquete de 50
17768387 152,4 x 91,4 cm (60 x 36 in) paquete de 50
17718397 15,2 x 7,6 cm (6 x 3 in) paquete de 100
17841081 145 x 145 cm (57 x 57 in) paquete de 50
17746899 81 x 81 cm (32 x 32 in) paquete de 50
12 options
Código de producto. 17728387
Marca: Keystone Cleanroom Products COVMGTVKUB36X42
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sobre Tyvek que ofrece una alta transpirabilidad al mismo tiempo que proporciona una barrera contra la contaminación microbiana después de la esterilización.
  • Toda la construcción de Tyvek para resistencia y barrera microbiana
  • Diseñada para la esterilización por vapor
  • Sellos de fábrica fuertes
  • Cierre de sellado por calor
  • Recomendado para la esterilización de equipos y componentes farmacéuticos
  • Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
  • Mejora la eficacia del almacén de piezas de repuesto
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 1470 oz
Capacidad (métrico) 43,5 L
Certificaciones/conformidad COC
Tipo de tapón Sello térmico
Color Blanco
Desechables Sí
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Para utilizar con (equipo) Equipo farmacéutico
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Sin látex Yes
Método de esterilización Destiladores
Intervalo de temperatura (imperial) 121 °C (< 250 °F)
Intervalo de temperatura (métrico) <125°C
Dimensiones (L x An) 106,7 x 91,4 cm (42 x 36 in)
Longitud (imperial) 42 in
Longitud (métrico) 106,7 cm
Anchura (imperial) 36 in
Anchura (métrico) 91,4 cm
Tipo de producto Autoclave Bag