Descripción
- Incluye un soporte de varios pocillos y 3 insertos para matraces pequeños de fondo redondo
- Los insertos de calentamiento son adecuados para matraces de fondo redondo de 25 ml, 50 ml y 100 ml respectivamente
- El soporte de varios pocillos puede recibir un máx. de dos matraces a la vez
- La máx. temperatura para uso continuo es de 260 °C
- Para medir esto con precisión con un sensor de temperatura, se proporciona un pequeño orificio en un lado del bloque calefactor
- Las asas de elevación de seguridad son opcionales y están disponibles por separado
Información de órdenes
dimTipProducto
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Paquete básico de varios pocillos Heat-On |
| Recubrimiento | Polímero |
| Material | Aluminio |