Descripción
- Para un uso óptimo, se recomienda que también adquiera un soporte para varios pocillos y asas de elevación de seguridad
- La temperatura máxima para uso continuo es de 260 °C
- Para medir esto con precisión con un sensor de temperatura, se proporciona un pequeño orificio en un lado del bloque calefactor
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 10 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Para soporte de multipocillos |
| Tipo | Inserto calefactor |
| Tensión | 100/230 V |
| Recubrimiento | Flouropolímero compuesto por PTFE, PFA y FEP |
| Material | Aluminio 6082 HE30 |