Descripción
- El intervalo de temperatura alta proporciona seguridad ilimitada para aplicaciones de hasta 260 °C.
- El cuerpo del bloque Heat-On de aluminio cuenta con un revestimiento de PFA único que permite una resistencia química superior y muchos años de vida útil.
- Controle la temperatura con precisión dentro del recipiente o en el termobloque gracias a un puerto de termopar que proporciona la temperatura real del bloque a su placa calefactora de la serie MR.
- Aumente su rendimiento de trabajo diario de forma significativa y reduzca los tiempos totales de proceso mediante el intercambio rápido de los bloques Heat-On.
- 1000 ml de agua se calienta hasta un 66 % más rápido que los baños de aceite convencionales
- 150 ml de matraz de agua hierven en menos de 11 minutos.
- Cada bloque Heat-On es un producto independiente que se puede colocar directamente en la placa calefactora con agitación.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Para soporte de multipocillos |
| máx. (imperial) | 500°F |
| Temperatura (métrico) | 260°C |
| Tipo | Bloque calefactor |
| Material | Aluminio |