Learn More
Fisherbrand™ Vial headspace de vidrio, cuello para encapsular
Código de producto. 10681033 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 ml
12,2 mL
12,3 mL
< 12,3/ml
Color:
Transparente
Ámbar
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Volumen (métrico) Color unitSize
10681033 < 12,3/ml Transparente paquete de 100
10192652 5 ml Transparente paquete de 100
10195012 12,3 mL Ámbar paquete de 100
11520545 12,2 mL Transparente paquete de 100
4 options
Código de producto. 10681033
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Disponible en fondo plano o redondo.
  • Cuello para encapsular
  • Disponibles en vidrio transparente o ámbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 22,5 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) < 12,3/ml
Para utilizar con (aplicación) Headspace
Estilo de cuello Para capsular
Tipo de empaquetado CleanPack, caja de polipropileno
Volumen residual (métrico) <800 μl
Volumen de trabajo (métrico) 10 ml
Estilo de la base Fondo redondo
Cantidad 100
Tamaño del tapón ND20
Marking Spot No
Altura (métrico) 46 mm