Learn More
Fisherbrand™ Vial headspace de vidrio, cuello largo de rosca, transparente
Código de producto. 10070952 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
11,7 ml
20,9 ml
21,2 ml
Estilo de la base:
Fondo plano
Fondo redondo
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 10070952
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fondo plano o redondeado.
  • Cuello para encapsular
  • Fondo plano
  • Cuello largo
  • Vidrio
  • Transparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 22,5 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 20,9 ml
Para utilizar con (aplicación) Headspace
Estilo de cuello Cuello para encapsular
Tipo de empaquetado CleanPack, caja de polipropileno
Volumen residual (métrico) <800 µl
Volumen de trabajo (métrico) 20 ml
Estilo de la base Fondo redondo
Cantidad 100
Tamaño del tapón ND20
Marking Spot No
Altura (métrico) 75,5mm