Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Jeringas para la toma de muestras de gases del suelo/espacio de cabeza
Código de producto. 15298503
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
15298503 5 ml cada uno
1 options
Código de producto. 15298503
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 008775
Ofrecen un mejor rendimiento y una calidad superior. Jeringas para la toma de muestras de gases del suelo/espacio de cabeza Trajan Scientific and Medical tienen el conocimiento y la experiencia que se destinan a la fabricación de una jeringa SGE.
  • Soluciones de gran calidad para la manipulación de líquidos
  • Inyecciones exactas y reproducibles
  • Jeringas de análisis de gases del suelo/espacio de cabeza
Especificaciones
Exactitud ± 1%
Descripción Jeringa Headspace
Diámetro interior (métrico) 0,75 mm
Diámetro exterior (métrico) 1,587 mm
Longitud (métrico) 60 mm
Cantidad 1/paq.
Volumen (métrico) 5 ml