missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HEAB Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB3085), Invitrogen™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 30088608
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30088608 100 μL 100 microlitros
30088941 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30088608 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor MA553596

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

HEAB Recombinant Monoclonal antibody specifically detects HEAB in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HEAB
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 23GB3085
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica CLP1
N.º de referencia del gen Q92989
Alias de gen AI462438; ATP/GTP-binding protein; cleavage and polyadenylation factor I subunit 1; CLP1; CLP1, cleavage and polyadenylation factor I subunit; CLP1, cleavage and polyadenylation factor I subunit, homolog; HAMAP-Rule:MF_03035}; hClp1; Heab; homolog of yeast CFIA subunit Clp1p; polyadenylation factor Clp1; polyadenylation factor Clp1 {ECO:0000255; Polynucleotide kinase Clp1; polynucleotide kinase Clp1 {ECO:0000255; polyribonucleotide 5'-hydroxyl-kinase Clp1; polyribonucleotide 5'-hydroxyl-kinase Clp1 {ECO:0000255; Pre-mRNA cleavage complex II protein Clp1; pre-mRNA cleavage complex II protein Clp1 {ECO:0000255; RGD1307679
Símbolos de los genes CLP1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from HEAB (1-25AA).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10978
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.