Learn More
Masterflex™ HDPE Y Connector
Código de producto. 12314598
Click to view available options
Para utilizar con:
4,76mm
9,52mm
12,7mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 12314598
Marca: Masterflex™ 3061417
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados para tolerancias ajustadas, estos accesorios se adaptan perfectamente a los tubos para garantizar un flujo suave y un ajuste adecuado.
  • Diseñados para tolerancias ajustadas
  • Fabricado con materiales puros
  • Muy buena resistencia química
  • Intervalo de temperatura: 5365°C
  • Esterilizar con óxido de etileno
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 9,52 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Para utilizar con 9,52mm
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -53 °C
Cantidad de embalaje 10 Paq.
Max. Operating Temperature (Metric) de 65 °C
Tipo de producto Conector en Y