Learn More
BRAND™ HDPE Wide Neck Storage Bottles
Código de producto. p-8546001 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 l
10 l
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10319811 5 l cada uno
10004321 10 l 1 PCS
2 options
Código de producto. 10319811
Marca: BRAND™ 130970
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
HDPE construction. Wide neck bottle includes screw cap and carrying handle.
  • Construcción HDPE
  • Cuello ancho
  • Incluye tapón de rosca y asa de transporte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5 l
Incluye Asas de transporte
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Closure Included Sí
Tipo de producto Frasco de almacenamiento
Tipo de tapón Tapón de rosca