Learn More
Buerkle™ Frascos para reactivos cuadrados de cuello ancho de HDPE
Código de producto. p-8002255 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 mL
250 mL
500 ml
750 mL
1000 mL
1500 mL
2500 mL
4000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
6 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15475574 50 ml cada uno
15425574 100 mL cada uno
10222563 2500 mL cada uno
17250574 750 mL cada uno
15376418 250 mL cada uno
11817702 500 ml 1 PCS
15316438 1000 mL cada uno
11827702 1000 mL 6 PCS
11868301 1500 mL cada uno
15425584 4000 ml cada uno
10 options
Código de producto. 15475574
Marca: Buerkle™ 03420050
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Llene los frascos de reactivos cuadrados de cuello ancho de HDPE Buerkle™ con medios de laboratorio. Los frascos son transparentes y cuadrados. El tapón es de color azul.
  • HDPE, transparente
  • Tapón de rosca azul de PP a prueba de manipulaciones
  • Homologación de la ONU para productos a granel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 ml
Color Transparente
Diámetro exterior del cuello (métrico) 28 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 36 x 36 x 89 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 21 mm
Para utilizar con (aplicación) Productos alimenticios
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
ID de cuello (métrico) 21 mm
Peso (métrico) 0,018 kg
Anchura (métrico) 36 mm
Color del tapón Azul
Closure Included Sí
Altura (métrico) 89 mm
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca