Descripción
- HDPE, transparente
- Tapón de rosca azul de PP a prueba de manipulaciones
- Homologación de la ONU para productos a granel
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 4000 ml |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 80 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 142 x 142 x 294 mm |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 69 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Productos alimenticios |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Longitud (métrico) | 142 mm |
| ID de cuello (métrico) | 69 mm |
| Peso (métrico) | 0,2815 kg |
| Mostrar más |