Learn More
Buerkle™ Frascos para reactivos cuadrados de cuello ancho de HDPE
Código de producto. 11827702 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 mL
250 mL
500 ml
750 mL
1000 mL
1500 mL
2500 mL
4000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
6 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11827702 1000 mL 6 PCS
15475574 50 ml cada uno
15425574 100 mL cada uno
10222563 2500 mL cada uno
17250574 750 mL cada uno
15376418 250 mL cada uno
11817702 500 ml 1 PCS
15316438 1000 mL cada uno
11868301 1500 mL cada uno
15425584 4000 ml cada uno
10 options
Código de producto. 11827702
Marca: Buerkle™ 03421000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Llene los frascos de reactivos cuadrados de cuello ancho de HDPE Buerkle™ con medios de laboratorio. Los frascos son transparentes y cuadrados. El tapón es de color azul.
  • HDPE, transparente
  • Tapón de rosca azul de PP a prueba de manipulaciones
  • Homologación de la ONU para productos a granel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 mL
Color Transparente
Diámetro interior del cuello (métrico) 43 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Longitud (métrico) 85 mm
Anchura (métrico) 85 mm
Tamaño de rosca (métrico) 54 mm
Color del tapón Azul
Certificaciones/conformidad Aprobación UN
Closure Included Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 214 mm
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca