Description
- HDPE, transparentes, a prueba de roturas
- Zona de etiquetado especial para etiquetas o rotulación manual
- A prueba de fugas
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Color | Transparente |
| Descripción | Square |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 30 mm |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Longitud (métrico) | 59 mm |
| Anchura (métrico) | 59 mm |
| Tamaño de rosca (métrico) | 50 mm |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Estrecha |
| Show More |