Learn More
Azlon™ Frascos redondos de cuello ancho de HDPE
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10014654
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
100 ml
125 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
10 PCS
5 PCS
Código de producto. 10014654
Marca: Azlon™ BWH2000P
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos frascos redondos de plástico para una gran variedad de aplicaciones de muestreo y almacenamiento de líquidos. Los frascos redondos de polietileno de alta densidad (HDPE) de cuello ancho Azlon™, son adecuados para el uso en contacto con alimentos de acuerdo con las normativas de la UE y de EE.UU. Diseño sin revestimiento y a prueba de fugas que incorpora contornos internos suaves para un vertido eficaz.
Utilice estos frascos redondos de plástico para una gran variedad de aplicaciones de muestreo y almacenamiento de líquidos.Los frascos redondos de cuello ancho de HDPE AzlonTM son adecuados para aplicaciones en contacto con alimentos de acuerdo con las normativas de la UE y de EE. UU.
  • Frascos de HDPE translúcidos y rígidos con tapones de rosca de polipropileno
  • Diseño sin revestimiento a prueba de fugas
  • Contornos interiores suaves para un vertido eficiente y fácil limpieza
  • Muy resistentes y muy duraderos durante el uso
  • Ideal para una amplia gama de almacenamiento de líquidos, preparación de medios y aplicaciones de muestreo
  • Buena resistencia química
  • Se suministran en envase retráctil
  • Códigos de reciclaje SPI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2000 ml
Capacidad (imperial) 67,62 oz
Color Translúcido
Diámetro interior del cuello (métrico) 55 mm
Para utilizar con (aplicación) Ideal para una amplia gama de almacenamiento de líquidos, preparación de medios y aplicaciones de muestreo
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.° por paquete 5/paq.
Color del tapón Translúcido
Certificaciones/conformidad CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Closure Included Sí
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 242 mm
Tipo de producto Frasco redondo de cuello ancho
Altura (imperial) 9,52 in
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 120 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave