Descripción
- La amplia abertura de llenado facilita la limpieza
- Las asas de transporte y la tapa roscada garantizan un transporte cómodo y seguro
- Se pueden utilizar como recipientes de sedimentación
- Fabricados con HDPE transparente
- Estabilización de UV
- Hay disponibles como accesorios una graduación en litros azul autoadhesiva y llaves
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Capacidad (imperial) | 7,9 gal |
| Capacidad (métrico) | 30 L |
| Certificaciones/conformidad | Suitable for foodstuffs |
| Color del tapón | Blue |
| Tamaño del tapón | 88 mm |
| Tipo de tapón | Rosca |
| Color | Transparent |
| Fondo (métrico) | 365 mm |
| Desechables | Reusable |
| Mostrar más |