Learn More
Buerkle™ Contenedor de residuos de cuello ancho de HDPE para la eliminación de residuos
Tienda Bürkle ProductosDescripción
- Fabricado con HDPE
- Resistentes a una temperatura de −20 °C a +80 °C
- Homologación de la ONU para el transporte de sólidos 1H2/X
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 26 l |
| Descripción | Barril de residuos de boca ancha |
| Para utilizar con (aplicación) | Indicado para la eliminación de residuos o el almacenamiento de líquidos, polvos o gránulos |
| Incluye | Tapón |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Certificaciones/conformidad | Homologación de la ONU para el transporte 1H2/X |
| Forma | Forma redonda |
| Altura (métrico) | 425 mm |
| Diámetro (métrico) | 316 mm |