Learn More
Kautex™ Frasco cuadrado de HDPE blanco de cuello estrecho
Código de producto. p-8013583
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,1 L
0,25 L
0,5 L
1 L
2,5 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 122
paquete de 247
paquete de 27
paquete de 544
paquete de 72
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15991441 0,1 L paquete de 544
17878167 0,25 L paquete de 247
15981441 0,5 L paquete de 122
17838167 1 L paquete de 72
15931441 2,5 L paquete de 27
5 options
Código de producto. 15991441
Marca: Kautex™ 2000084000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con HDPE para una mayor resistencia y durabilidad. Los frascos de boca estrecha cuadrados de HDPE Kautex™ se almacenan con facilidad y ahorran espacio en el laboratorio gracias a su forma cuadrada.
  • Square cross-section
  • Recessed labelling field
  • No cap. Four types of closures available separately
  • Ideal for liquids, leak-proof
Application:
  • packaging
  • sending samples
  • transport
  • storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 0,1 L
Color White
Diámetro interior del cuello (métrico) 17 mm
Para utilizar con (aplicación) Envasado, envío de muestras, transporte y almacenamiento
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Acabado del cuello Estrecha
Boca Estrecha
Forma Cuadrada
Altura (métrico) 108 mm
Tipo de producto Frasco de cuello estrecho
Diámetro (métrico) 45 mm