Descripción
- HDPE, blanco
- Puede apilarse
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 48 l |
| Certificaciones/conformidad | Reglamento (CE) n.o 1935/2004, Reglamento (UE) 10/2011 |
| Descripción | Acabado interior suave |
| Color | Blanco |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Forma | Rectangulares |
| Para utilizar con (aplicación) | Sector de productos alimentarios y de higiene |
| Tipo de montaje | Apilable |
| Tipo de producto | Contenedor de almacenamiento |
| Longitud (métrico) | 660 mm |
| Mostrar más |