Learn More
Buerkle™ Recipientes de almacenamiento universales de HDPE
Código de producto. 10434492 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
29 L
48 l
94 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10434492 94 l cada uno
10040521 29 L cada uno
13117673 48 l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
¡Atención! Asegúrese de prestar atención a la Lista de resistencia química.
Código de producto. 10434492 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 34180194
¡Atención! Asegúrese de prestar atención a la Lista de resistencia química.
Prácticos recipientes de almacenamiento con bordes de agarre cerrados para un transporte seguro de contenido líquido o que pueda verterse. Bordes interiores redondeados y superficies interiores lisas para facilitar su limpieza, lo que permite su uso en el sector de productos alimentarios / de higiene.
  • HDPE, blanco
  • Puede apilarse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 94 l
Certificaciones/conformidad Reglamento (CE) n.o 1935/2004, Reglamento (UE) 10/2011
Descripción Acabado interior suave
Color Blanco
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Forma Rectangulares
Para utilizar con (aplicación) Sector de productos alimentarios y de higiene
Tipo de montaje Apilable
Tipo de producto Contenedor de almacenamiento
Longitud (métrico) 660 mm
Anchura (métrico) 450 mm
Altura (métrico) 410 mm
Altura (métrico) interior 400 mm