Learn More
Buerkle™ Recipientes de almacenamiento universales de HDPE
Código de producto. 10040521 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
29 L
48 l
94 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10040521 29 L cada uno
13117673 48 l cada uno
10434492 94 l cada uno
3 options
¡Atención! Asegúrese de prestar atención a la Lista de resistencia química.
Código de producto. 10040521
Marca: Buerkle™ 34180129
¡Atención! Asegúrese de prestar atención a la Lista de resistencia química.
Prácticos recipientes de almacenamiento con bordes de agarre cerrados para un transporte seguro de contenido líquido o que pueda verterse. Bordes interiores redondeados y superficies interiores lisas para facilitar su limpieza, lo que permite su uso en el sector de productos alimentarios / de higiene.
  • HDPE, blanco
  • Puede apilarse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 29 L
Certificaciones/conformidad Reglamento (CE) n.o 1935/2004, Reglamento (UE) 10/2011
Descripción Acabado interior suave
Color Blanco
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Forma Rectangulares
Para utilizar con (aplicación) Para el transporte seguro de materiales de relleno susceptibles de corrimiento o líquidos.
Tipo de montaje Apilable
Tipo de producto Contenedor de almacenamiento
Apilables Sí
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 660 x 450 x 130 mm
Longitud (métrico) 660 mm
Anchura (métrico) 450 mm
Anchura (métrico) interior 400 mm
Altura (métrico) 130 mm
Altura (métrico) interior 120 mm