Learn More
Huenersdorff™ Recipiente universal de HDPE
Código de producto. 11726735
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
200 ml
400 mL
700 ml
1000 ml
2000 mL
Altura (métrico):
42 mm
55 mm
64 mm
88 mm
110 mm
127 mm
Packungsgröße:
20 PCS
paquete de 16
paquete de 20
paquete de 25
paquete de 30
Artikelnummer. Capacidad (métrico) Altura (métrico) unitSize
11726735 1000 ml 127 mm paquete de 16
11786735 200 ml 42 mm paquete de 30
11706745 400 mL 55 mm 20 PCS
11726745 700 ml 88 mm paquete de 25
11736745 1000 ml 110 mm paquete de 20
11766735 2000 mL 64 mm paquete de 20
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11726735
Marke: Huenersdorff™ 910200
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Almacene y transporte artículos de laboratorio en el recipiente universal de HDPE Huenersdorf™. Es resistente a ácidos y productos químicos, tiene una tapa de cierre hermético, se puede congelar y es apilable.
  • Recipiente universal
  • Natural para aplicaciones variadas
  • Hecho de polietileno inocuo para alimentos
Spezifikation
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material del cierre LDPE
Tipo de tapón Tapa con capucha
Color Natural
Material Polietileno
Forma Cuadrada
Para utilizar con (aplicación) Apto para alimentos
Para utilizar con (equipo) Congelador, lavavajillas y microondas
Incluye Tapa de LDPE con cierre hermético
Tipo de montaje Apilable
Tipo de producto Recipiente
Cantidad 16/Paq.
Longitud (métrico) 103 mm
Anchura (métrico) 103 mm
Altura (métrico) 127 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.