Learn More
Masterflex™ Conector en T de HDPE
Click to view available options
Para utilizar con:
4,76mm
9,52mm
15,8mm
19,05mm
25,4mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 15,8 mm |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Para utilizar con | 15,8mm |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -53 °C |
| Cantidad de embalaje | 10 Paq. |
| Forma | T |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 65 °C |
| Tipo de producto | Conector en T |