Learn More
Masterflex™ Conector en T de HDPE
Código de producto. 12364588
Change view
Click to view available options
Para utilizar con:
4,76mm
9,52mm
15,8mm
19,05mm
25,4mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Para utilizar con unitSize
12364588 25,4mm paquete de 10
12344588 15,8mm paquete de 10
12354588 19,05mm paquete de 10
12304588 4,76mm paquete de 10
12324588 9,52mm paquete de 10
5 options
Código de producto. 12364588
Marca: Masterflex™ 3061333
Solo quedan null
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 25,4 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Para utilizar con 25,4mm
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -53 °C
Cantidad de embalaje 10 Paq.
Forma T
Max. Operating Temperature (Metric) de 65 °C
Tipo de producto Conector en T