Learn More
Masterflex™ Conector en T de HDPE
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 15,8 mm |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Para utilizar con | 15,8mm |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -53 °C |
| Cantidad de embalaje | 10 Paq. |
| Forma | T |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 65 °C |
| Tipo de producto | Conector en T |