Learn More
Buerkle™ Recipiente apilable de almacenamiento de polipropileno
Código de producto. p-8002248 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
11 L
17 L
23 L
23 L
38 L
45 L
64 L
80 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
400 x 300 x 120 mm
400 x 300 x 180 mm
400 x 300 x 220 mm
600 x 400 x 120 mm
600 x 400 x 180 mm
600 x 400 x 220 mm
600 x 400 x 320 mm
600 x 400 x 420 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10298700
Marca: Buerkle™ 34140111
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Recipiente apilable de almacenamiento de polipropileno Buerkle™ con estrías de refuerzo externas
  • Fabricado en PP resistente con estrías de refuerzo externas
  • Resistentes a la temperatura de - 40 °C a 90 °C
  • De conformidad con las normas europeas
  • Tapa y ruedas de transporte disponibles como accesorios
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de producto Recipiente apilable y de almacenamiento
Color Gris
Material Polipropileno
Certificaciones/conformidad De conformidad con las normas europeas
Dimensiones interiores (F x An x Al) 367 x 267 x 116 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 400 x 300 x 120 mm
Altura (métrico) 120 mm
Altura (métrico) interior 116 mm
Longitud (métrico) 400 mm
Longitud (métrico) interior 367 mm
Volumen (métrico) 11 L
Anchura (métrico) 300 mm
Anchura (métrico) interior 267 mm
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.