Descripción
- Fabricados en polietileno de alta densidad
- Con tapón de rosca y asa de transporte
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 10 L |
| Incluye | Asa de transporte |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Estrecha |
| Tipo de producto | Frasco de almacenamiento |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |