Learn More
BRAND™ Frasco de almacenamiento de HDPE
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
10 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Fabricados en polietileno de alta densidad
- Con tapón de rosca y asa de transporte
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 5 L |
| Incluye | Asa de transporte |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Estrecha |
| Tipo de producto | Frasco de almacenamiento |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |