Learn More
Kartell™ Tapones de rosca estandarizados de HDPE
Código de producto. 12697765
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
GL18
GL25
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
Código de producto. 12697765
Marca: Kartell™ 1580000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado de polietileno de alta densidad, uno de los plásticos más versátiles, lo que lo hace ligero pero muy fuerte. Los tapones de rosca estandarizados de HDPE Kartell™ se utilizan para sellar herméticamente un frasco de PE de Kartell™, reduciendo el riesgo de derrames.
  • Fabricado de HDPE (polietileno de alta densidad)
  • Para uso con frascos de PE DIN 168
  • Tapón de rosca fácil de usar
Especificaciones
Color Blanco
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Material de tornillo Polietileno de alta densidad (HPDE)
Línea de productos Tapón
Tamaño de rosca (métrico) GL18
Acabado del cuello 58 mm
Tipo de producto Tapón de rosca de HDPE
Para utilizar con (equipo) Frascos Kartell™ 15801 - 15821