Learn More
Buerkle™ Frascos para pulverizador de HDPE con bomba vaporizadora y tapón de seguridad
Tienda Bürkle ProductosDescription
- Transparentes para ver fácilmente el contenido
- Frasco de HDPE, bomba pulverizadora de PP y acero inoxidable
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 20 mL |
| Color | Transparente |
| Incluye | Tapón de seguridad, vaporizador de bomba, cubierta protectora |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Closure Included | Sí |
| Forma | Forma redonda |
| Altura (métrico) | 85mm |
| Material del cierre | Polipropileno, acero inoxidable |
| Tipo de tapón | Pulverización |