Learn More
Buerkle™ Frascos para pulverizador de HDPE con bomba vaporizadora y tapón de seguridad
Código de producto. 10317413 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 mL
50 ml
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 PCS
5 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10317413 50 ml 5 PCS
11921441 20 mL cada uno
11812333 50 ml 1 PCS
15294455 100 mL cada uno
10071992 250 mL cada uno
11832333 250 mL 10 PCS
6 options
Código de producto. 10317413
Marca: Buerkle™ 03093005
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Vaporice líquidos con solo pulsar un botón de forma totalmente respetuosa con el medio ambiente con estos frascos con pulverizador de HDPE. Los frascos pulverizadores de HDPE con bomba vaporizadora y tapón de seguridad Buerkle™ incluyen una cubierta protectora que evita la presión no intencionada de la bomba y actúa como cubierta antipolvo.
  • Transparentes para ver fácilmente el contenido
  • Frasco de HDPE, bomba pulverizadora de PP y acero inoxidable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 ml
Color Transparente
Incluye Tapón de seguridad, vaporizador de bomba, cubierta protectora
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Closure Included Sí
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 110 mm
Material del cierre Polipropileno, acero inoxidable
Tipo de tapón Pulverización