Learn More
Huenersdorf™ Recipientes para muestras de HDPE
Código de producto. 11746745
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
2000 ml
Forma:
Cuadrada
Redondo
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
paquete de 25
Código de producto. Capacidad (métrico) Forma unitSize
11746745 2000 ml Redondo paquete de 25
11756735 2000 ml Cuadrada paquete de 20
11716735 500 ml Cuadrada paquete de 20
3 options
Código de producto. 11746745
Marca: Huenersdorf™ 911600
Proteja sus artículos de forma segura en los recipientes para muestras de HDPE Heunersdorf™, que se han fabricado con polipropileno (PP) seguro para los alimentos para diversos usos.
  • Resistente a bases y ácidos diluidos
  • Tapa de cierre hermético
  • Muy congelable
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2000 ml
Color del tapón Natural
Material del cierre LDPE
Tipo de tapón Tapa con capucha
Color Natural
Material Polietileno
Forma Redondo
Para utilizar con (aplicación) Apto para alimentos
Para utilizar con (equipo) Congelador, lavavajillas y microondas
Incluye Tapón
Tipo de montaje Apilable
Tipo de producto Recipiente para muestras
Cantidad 25/Paq.
Altura (métrico) 143 mm
Diámetro exterior (métrico) 169 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.