Learn More
Kautex™ HDPE Series 353 Industrial Jerry Can
Descripción
- Manufactured from HDPE
- For closure sizes DIN 55/51
- UN approval for: 2.5 to 5 L and 10 to 30 L jerry cans
- Can be used for almost any purpose
- Applications include storage, packaging and transport
- Available in blue or natural color
- Comprehensive range of closure accessories facilitate multipurpose use
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Capacidad (imperial) | 1,3 gal |
| Capacidad (métrico) | 5 L |
| Certificaciones/conformidad | Reference Declaration of Compliance |
| Revestimiento del tapón | Unlined |
| Material del cierre | HDPE |
| Tamaño del tapón | 55 mm |
| Tipo de tapón | Screw Cap |
| Color | Azul |
| Para utilizar con (aplicación) | Storage, Packaging, Transport |
| Mostrar más |