Descripción
- Polietileno de alta densidad (HPDE)
- A prueba de fugas
- Fácil de llenar gracias a la abertura de cuello ancho
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Color | Translúcido |
| Descripción | Redondo |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 26,5 mm |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| N.° por paquete | Unidad |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Ancha |
| Altura (métrico) | 118 mm |
| Diámetro (métrico) | 64 mm |
| Mostrar más |
Los cierres SampleSafe están disponibles como accesorios