Learn More
Brand™ Cucharas de HDPE
Código de producto. 10038310 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
1000 mL
Longitud (métrico):
350 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. 10038310
Marca: Brand™ 139035
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Scoop powdered and granular material with ease. BRAND™ HDPE Scoops provide sturdy handling with durable polyethylene.
  • Fabricadas con HDPE
  • Color natural
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 mL
Color Natural
Tipo de producto Pala
Material HDPE
Longitud (métrico) 350 mm