Learn More
Brand™ Cucharas de HDPE
Código de producto. p-8011223 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
1000 mL
Longitud (métrico):
350 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) unitSize
10049890 1000 mL 400 mm paquete de 6
10038310 500 mL 350 mm paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10049890 Proveedor Brand™ N.º de proveedor 139040
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Scoop powdered and granular material with ease. BRAND™ HDPE Scoops provide sturdy handling with durable polyethylene.
  • Fabricadas con HDPE
  • Color natural
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 mL
Color Natural
Tipo de producto Pala
Material HDPE
Longitud (métrico) 400 mm